Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Human TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 770.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000585.2
ID gene (immissione) 7124
Nome TNF-alpha Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15923598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10352-ec-10ug
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10352-ec-50ug
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15913598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10352-ec-100ug
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15933598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10352-ec-250ug
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000585.2
TNF-alpha Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHVRS SSRTPSDKPV AHVVANPQAE GQLQWLNRRA NALLANGVEL RDNQLVVPSE GLYLIYSQVL FKGQGCPSTH VLLTHTISRI AVSYQTKVNL LSAIKSPCQR ETPEGAEAKP WYEPIYLGGV FQLEKGDRLS AEINRPDYLD FAESGQVYFG IIAL
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
7124
Research Use Only
TNF
The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg in the presence of actinomycin D.
Human
His
0.2 m filtered PBS, pH 7.0, lyophilized