missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TRADD Protein

Codice prodotto. 16069550
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16069550

Marca: enQuireBio™ QP7583ec100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRADD, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_001310481.1
ID gene (immissione) 8717
Nome TRADD Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene TRADD
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza MAAGQNGHEE WVGSAYLFVE SSLDKVVLSD AYAHPQQKVA VYRALQAALA ESGGSPDVLQ MLKIHRSDPQ LIVQLRFCGR QPCGRFLRAY REGALRAALQ RSLAAALAQH SVPLQLELRA GAERLDALLA DEERCLSCIL AQQPDRLRDE ELAELEDALR NLKCGSGARG GDGEVASAPL QPPVPSLSEV KPPPPPPPAQ TFLFQGQPVV NRPLSLKDQQ TFARSVGLKW RKVGRSLQRG CRALRDPALD SLAYEYEREG LYEQAFQLLR RFVQAEGRRA TLQRLVEALE ENELTSLAED LLGLTDPNGG LA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato