Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional adapter 3 Protein
Codice prodotto. 16074681
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16074681
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8449ec50ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional adapter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Numero di accesso NP_001265199.1
ID gene (immissione) 10474
Nome Transcriptional adapter 3 Protein
Quantità 50 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene TADA3
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza MSELKDCPLQ FHDFKSVDHL KVCPRYTAVL ARSEDDGIGI EELDTLQLEL ETLLSSASRR LRVLEAETQI LTDWQDKKGD RRFLKLGRDH ELGAPPKHGK PKKQKLEGKA GHGPGPGPGR PKSKNLQPKI QEYEFTDDPI DVPRIPKNDA PNRFWASVEP YCADITSEEV RTLEELLKPP EDEAEHYKIP PLGKHYSQRW AQEDLLEEQK DGARAAAVAD KKKGLMGPLT ELDTKDVD
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado