missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trichoplein keratin filament-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Trichoplein keratin filament-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001137324.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 84260 |
Nome | Trichoplein keratin filament-binding Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16072811
|
enQuireBio™
QP8130-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16012821
|
enQuireBio™
QP8130-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16062811
|
enQuireBio™
QP8130-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16092811
|
enQuireBio™
QP8130-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16002821
|
enQuireBio™
QP8130-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16082811
|
enQuireBio™
QP8130-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001137324.1 | |
Trichoplein keratin filament-binding Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84260 | |
Research Use Only | |
TCHP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALPTLPSYW CSQQRLNQQL ARQREQEARL RQQWEQNSRY FRMSDICSSK QAEWSSKTSY QRSMHAYQRE KMKEEKRRSL EARREKLRQL MQEEQDLLAR ELEELRLSMN LQERRIREQH GKLKSAKEEQ RKLIAEQLLY EHWKKNNPKL REMELDLHQK HVVNSWEMQK EEKKQQEATA EQENKRYENE YERARREALE RMKAEEERRQ LEDKLQAEAL LQQMEELKLK EVEATKLKKE QENLLKQRWE LERLEEERKQ MEAFRQKAEL GRFLRHQYNA QLSRRTQQIQ EELEADRRIL QALLEKEDES QRLHLARREQ VMADVAWMKQ AIEEQLQLER AREAELQMLL REEAKEMWEK REAEWARERS ARDRLMSEVL TGRQQQIQEK IEQNRRAQEE SLKHREQLIR NLEEVRELAR REKEESEKLK SARKQELEAQ VAERRLQAWE ADQQEEEEEE EARRVEQLSD ALLQQEAETM AEQGYRPKPY GHPKIAWN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |