missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Ubiquitin+1 Protein
Click to view available options
Quantità:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µg
Descrizione
The Recombinant Human Ubiquitin+1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Ubiquitin+1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifica
Specifica
| Formulazione | Supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| ID gene (immissione) | 7314 |
| Peso molecolare | 13 kDa |
| Nome | Ubiquitin+1 |
| Quantità | 25 μg |
| Sorgente | E. coli-derived human Ubiquitin+1 protein ATVID 10-His tag SS Ubiquitin (Met1 – Gly75) Accession &Num; CAA44911 YADLREDPDRQDHHPGSGAQ N-terminus C-terminus The italicized carboxyl terminal sequence is generated by a frameshift in the mRNA. |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Coniugato | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Purity or Quality Grade | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto