missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Ubiquitin AMC Protein

Codice prodotto. 18756598
Click to view available options
:
50ug; Carrier Free
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18756598

Marca: R&D Systems™ U550050

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

The Recombinant Human Ubiquitin AMC Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Ubiquitin AMC Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P0CG47.1
Formulazione Supplied as a 0.2 μm filtered solution in DMSO.
ID gene (immissione) 7314
Peso molecolare 8.7 kDa
Nome Ubiquitin AMC
Quantità 50μg
Sorgente E. coli-derived human Ubiquitin protein
Requisiti di stoccaggio Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Coniugato 7-Amino-4-Methyl Coumarin
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by HPLC.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato