missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Uteroglobin/SCGB1A1 Protein

Codice prodotto. p-200055685 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
1mg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18480342

Marca: Novus Biologicals™ NBP23512610ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Uteroglobin/SCGB1A1 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of the A549 human lung carcinoma cells is less than 5.0 μg/mL, corresponding to a specific activity of >200 IU/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P11684, P11684, P11684
Da utilizzare con (applicazione) PAGE, Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID gene (immissione) 7356
Peso molecolare M.W. (Theoretical): 15.8 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 0.1 EU/μg of Uteroglobin/SCGB1A1 as determined by LAL method.
Alias gene blastokinin, CC10Urine protein 1, CC16, CCSPCCPBP, Clara cell phospholipid-binding protein, Clara cells 10 kDa secretory protein, Secretoglobin family 1A member 1, secretoglobin, family 1A, member 1 (uteroglobin), UGBUP-1, UP1, Urinary protein 1, uteroglobin
Simbolo del gene SCGB1A1
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Research Category Biologically Active Proteins
Purity or Quality Grade >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Proteine Uteroglobin/SCGB1A1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato