Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
Codice prodotto. 16036470
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16036470
Marca: enQuireBio™ QP6876ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001138621.1
ID gene (immissione) 6845
Nome Vesicle-associated membrane protein 1
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene VAMP7
Lunghezza della proteina Cytoplasmic Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza AILFAVVARG TTILAKHAWC GGNFLEVTEQ ILAKIPSENN KLTYSHGNYL FHYICQDRIV YLCITDDDFE RSRAFNFLNE IKKRFQTTYG SRAQTALPYA MNSEFSSVLA AQLKHHSENK GLDKVMETQA QVDELKGIMV RNIDLVAQRG ERLELLIDKT ENLVDSSVTF KTTSRNLARA MCMKN
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.