Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Wnt-16b Protein
Codice prodotto. p-4721094
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Formulazione:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
Förpackningsstorlek:
25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18197510
Brand: R&D Systems™ 7790WN025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Wnt-16b Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Wnt-16b Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
ID gene (immissione) 51384
Peso molecolare 37.6 kDa
Nome Wnt-16b
Quantità 25 μg
Sorgente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Wnt-16b protein Asn30-Lys365
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 80%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.