Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein GLI1 Protein
Codice prodotto. 16096281
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16096281
Marca: enQuireBio™ QP8750ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein GLI1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001153517.1
ID gene (immissione) 2735
Nome Zinc finger protein GLI1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene GLI1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza QEPSYQSPKF LGGSQVSPSR AKAPVNTYGP GFGPNLPNHK SGSYPTPSPC HENFVVGANR ASHRAAAPPR LLPPLPTCYG PLKVGGTNPS CGHPEVGRLG GGPALYPPPE GQVCNPLDSL DLDNTQLDFV AILDEPQGLS PPPSHDQRGS SGHTPPPSGP PNMAVGNMSV LLRSLPGETE FLNSSA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.