missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse BTNL3 Fc Chimera Protein
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Descrizione
Measured by its ability to inhibit IL-2 secretion by mouse T cells in the presence of anti-CD3. The ED50 for this effect is 0.4-4 μg/mL.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | Q7TST0.3 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| ID gene (immissione) | 10917 |
| Quantità | 50 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Sinonimo | BTN9.1, BTNLR, BTNLRButyrophilin-like receptor, butyrophilin-like 3, butyrophilin-like protein 3, COLF4100 |
| Bersaglio | Mouse |
| Tampone | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto