Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL12 / MCP-5 Protein
Codice prodotto. 15953318
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
250µg
5µg
Codice prodotto. 15953318
Marca: enQuireBio™ QP10271ec5ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Mouse CCL12 / MCP-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_035461.2
ID gene (immissione) 20293
Nome CCL12 / MCP-5 Protein
Quantità 5 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene Ccl12
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-50 ng/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.