Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_035463.1 |
| ID gene (immissione) | 20296 |
| Nome | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | CCL2 |
| Attività biologica | THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |