Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Codice prodotto. 15956149
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Codice prodotto. 15956149
Marca: enQuireBio™ QP54491mg
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_035463.1
ID gene (immissione) 20296
Nome CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene CCL2
Attività biologica THP-1 chemotaxis significantly induced by less than 100 ng/ml of Mouse CCL2 / MCP-1 / MCP1.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza QPDAVNAPLT CCYSFTSKMI PMSRLESYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE VCADPKKEWV QTYIKNLDRN QMRSEPTTLF KTASALRSSA PLNVKLTRKS EANASTTFST TTSSTSVGVT SVTVN
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.