missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD274 Protein
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 60533 |
---|---|
Nome | CD274 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | Cd274 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936848
|
enQuireBio™
QP11320-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926848
|
enQuireBio™
QP11320-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916848
|
enQuireBio™
QP11320-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
60533 | |
Research Use Only | |
Cd274 | |
Mouse | |
His | |
CD274 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
CD274 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTITA PKDLYVVEYG SNVTMECRFP VERELDLLAL VVYWEKEDEQ VIQFVAGEED LKPQHSNFRG RASLPKDQLL KGNAALQITD VKLQDAGVYC CIISYGGADY KRITLKVNAP YRKINQRISV DPATSEHELI CQAEGYPEAE VIWTNSDHQPVSGKRSVTTS RTEGMLLNVT SSLRVNATAN DVFYCTFWRS QPGQNHTAEL IIPELPATHP PQNRTH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |