Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD81 / TAPA-1 Protein
Codice prodotto. 15927849
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15927849
Marca: enQuireBio™ QP5798ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD81 / TAPA-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_598416.1
ID gene (immissione) 12520
Nome CD81 / TAPA-1 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Cd81
Lunghezza della proteina Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza KDQIAKDVKQ FYDQALQQAV MDDDANNAKA VVKTFHETLN CCGSNALTTL TTTILRNSLC PSGGNILTPL LQQDCHQKID ELFSGK
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.