Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CES1G Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 12623 |
| Nome | CES1G Protein |
| Quantità | 2 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Simbolo del gene | Ces1 |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Specie | Baculovirus |
| Tag proteine | His |
| Vedi altri risultati |