Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Cochlin FLAG Protein
Codice prodotto. 18329065 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18329065
Marca: Novus Biologicals™ NBP318160
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso Q62507
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Lyophilized from PBS
ID gene (immissione) 1690
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene coagulation factor C (Limulus polyphemus homolog); cochlin, coagulation factor C homolog, cochlin (Limulus polyphemus), COCH-5B2COCH5B2, cochlin, DFNA9
Simbolo del gene COCH
Ricostituzione Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Research Category Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Proteine Cochlin