Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Numero di accesso | NP_001258282.1 |
| ID gene (immissione) | 12411 |
| Nome | Cystathionine beta-synthase Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | CBS |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Show More |