Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGF1 / IGF-I Protein
Codice prodotto. 15956049
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15956049
Marca: enQuireBio™ QP5404100ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_001104744.1
ID gene (immissione) 16000
Nome IGF1 / IGF-I Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IGF1
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKAA
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.