Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
Codice prodotto. 15923898
Click to view available options
Quantità:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
250µg
2µg
Codice prodotto. 15923898
Marca: enQuireBio™ QP10449ec2ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Mouse IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_032387.1
ID gene (immissione) 16176
Nome IL-1 beta / IL1B Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Simbolo del gene IL1B
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Attività biologica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 2 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 108 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza VPIRQLHYRL RDEQQKSLVL SDPYELKALH LNGQNINQQV IFSMSFVQGE PSNDKIPVAL GLKGKNLYLS CVMKDGTPTL QLESVDPKQY PKKKMEKRFV FNKIEVKSKV EFESAEFPNW YISTSQAEHK PVFLGNNSGQ DIIDFTMESV SS
Tampone 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Purity or Quality Grade Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.