Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse IL-38/IL-1F10 FLAG Protein
Codice prodotto. 18329923 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18329923
Marca: Novus Biologicals™ NBP318155
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso Q8R459
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Lyophilized from PBS + 0.5% Trehalose
ID gene (immissione) 84639
Peso molecolare M.W. Theoretical: 20 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene interleukin 1 family, member 10 (theta), UNQ6119/PRO20041
Simbolo del gene IL1F10
Ricostituzione Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Research Category Immunology
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Proteine IL-38/IL-1F10