missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL21 / Interleukin 21 Protein

Codice prodotto. 15965479
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15965479

Marca: enQuireBio™ QP1484500 ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Specifica

Numero di accesso NP_068554.1
ID gene (immissione) 60505
Nome IL21 / Interleukin 21 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL21
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Mouse thymocyte proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MHKSSPQGPD RLLIRLRHLI DIVEQLKIYE NDLDPELLSA PQDVKGHCEH AAFACFQKAK LKPSNPGNNK TFIIDLVAQL RRRLPARRGG KKQKHIAKCP SCDSYEKRTP KEFLERLKWL LQKMIHQHLS
Tampone 20 mM sodium bicarbonate, pH 8.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato