Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Produktkod. 15946139
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15946139
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP54442ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
Specifikationer
Numero di accesso NP_001158196.1
ID gene (immissione) 77125
Nome IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL33
Attività biologica Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MSIQGTSLLT QSPASLSTYN DQSVSFVLEN GCYVINVDDS GKDQEQDQVL LRYYESPCPA SQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLHAND KDYSVELQRG DVSPPEQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEEKDESCN NIMFKLSKI
Tampone 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.