Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001158196.1 |
| ID gene (immissione) | 77125 |
| Nome | IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein |
| Quantità | 2 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL33 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |