missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL36RN Protein

Codice prodotto. p-7148539
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15914998

Marca: enQuireBio™ QP107302ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the IL36RN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nome IL36RN Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Fully biologically active when compared to standard. Measured by its ability to inhibit IL-36a, IL-36b or IL-36g induced IL-6 secretion by NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cells. The ED50 for this effect is typically 0.8-4ug/ml (corresponding to a specific activity of 250-125units/mg) in the presence of 15ng/ml of recombinant mouse IL-36b.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza VLSGALCFRM KDSALKVLYL HNNQLLAGGL HAEKVIKGEE ISVVPNRALD ASLSPVILGV QGGSQCLSCG TEKGPILKLE PVNIMELYLG AKESKSFTFY RRDMGLTSSF ESAAYPGWFL CTSPEADQPV RLTQIPEDPA WDAPITDFYF QQCD
Tampone Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato