Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7 / Interleukin 7 Protein
Codice prodotto. 15956039
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Codice prodotto. 15956039
Marca: enQuireBio™ QP5401100ug
Recombinant Protein
Specifica
Numero di accesso NP_032397.1
ID gene (immissione) 16196
Nome IL7 / Interleukin 7 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL7
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MECHIKDKEG KAYESVLMIS IDELDKMTGT DSNCPNNEPN FFRKHVCDDT KEAAFLNRAA RKLKQFLKMN ISEEFNVHLL TVSQGTQTLV NCTSKEEKNV KEQKKNDACF LKRLLREIKT CWNKILKGSI
Tampone Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.