missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Klotho beta Protein

Codice prodotto. 18148450
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18148450

Marca: R&D Systems™ 2619KB050

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with human FGF RIIIc. The ED50 for this effect is 0.2-1 μg/mL in the presence of Recombinant Human FGF-21 (Catalog # 2539-FG ) and Heparin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso NP_112457
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS, Glycerol and EDTA.
ID gene (immissione) 152831
Peso molecolare M.W. (Observed): 140 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 110.2 kDa
Nome Klotho beta
Quantità 50 μg
Sorgente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse Klotho beta protein Phe53-Leu995, with a C-terminal 10-His tag
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Simbolo del gene Klb
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Proteine Klotho beta
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato