Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | LGALS8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975108
|
enQuireBio™
QP10769-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955108
|
enQuireBio™
QP10769-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965108
|
enQuireBio™
QP10769-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LGALS8 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSLNNL QNIIYNPIIP YVGTITEQLK PGSLIVIRGH VPKDSERFQV DFQLGNSLKP RADVAFHFNP RFKRSSCIVC NTLTQEKWGW EEITYDMPFR KEKSFEIVFM VLKNKFQVAV NGRHVLLYAH RISPEQIDTV GIYGKVNIHS IGFRFSSDLQSMETSALGLT QINRENIQKP GKLQLSLPFE ARLNASMGPG RTVVIKGEVN TNARSFNVDL VAGKTRDIAL HLNPRLNVKA FVRNSFLQDA WGEEERNITC FPFSSGMYFE MIIYCDVREF KVAINGVHSL EYKHRFKDLS SIDTLSVDGD IRLLDVRSW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. | |
Mouse | |
His | |
The LGALS8 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |