Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LXN Protein
A cDNA sequence encoding the LXN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | LXN Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15970949
|
enQuireBio™
QP12599-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960949
|
enQuireBio™
QP12599-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950949
|
enQuireBio™
QP12599-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LXN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LXN protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffer Saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEIPPTH YAASRAASVA ENCINYQQGT PHKLFLVQTV QQASKEDIPG RGHKYHLKFS VEEIIQKQVT VNCTAEVLYP QMGQGSAPEV NFTFEGEIGK NPDEEDNTFY QSLMSLKRPL EAQDIPDNFG NVSPQMKPVQ HLAWVACGYV MWQNSTEDTW YKMLKIQTVK QVQRNDDFIE LDYTILLHDI ASQEIIPWQM QVLWHPQYGT KVKHNSRLPK EGQAE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |