Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGFA Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_032834.1 |
| ID gene (immissione) | 18590 |
| Nome | PDGFA Protein |
| Quantità | 2 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | PDGFA |
| Attività biologica | 3T3 cell proliferation significantly induced by less than 10 ng/ml of Mouse PDGFA (activity of at least 1.0 x 10^5 units/ml). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Mouse |
| Vedi altri risultati |