missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A15 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | S100A15 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913419
|
enQuireBio™
QP13390-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15993409
|
enQuireBio™
QP13390-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903419
|
enQuireBio™
QP13390-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
S100A15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
The S100A15 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPDTPV EDSLFQIIHC FHHYAAREGD KETLSLEELK ALLLDSVPRF MDTLGRRQPY YITELFRAAD KNKDNQICFD EFLYILGKLV KDYHLQFHRQ LCAHYCTEHS LY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |