missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse SHH / Sonic hedgehog Protein

Codice prodotto. 15946179
Click to view available options
Quantità:
1 mg
500 μg
Dimensione della confezione:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15946179

Marca: enQuireBio™ QP5463500ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Specifica

Numero di accesso NP_033196.1
ID gene (immissione) 20423
Nome SHH / Sonic hedgehog Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Simbolo del gene SHH
Attività biologica Sonic Hedgehog ( SHH ) activity was confirmed in a CCL-226 cell proliferatin assay. See figure for results.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Mouse
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Sequenza MIIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKITRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampone 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato