missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh Protein

Codice prodotto. 18474772 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
1mg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18474772

Marca: Novus Biologicals™ NBP235174500ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Sonic Hedgehog Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H10T1/2 cells is 0.5 - 1.0 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q62226, Q62226, Q62226
Da utilizzare con (applicazione) PAGE, Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID gene (immissione) 6469
Peso molecolare M.W. (Theoretical): 19.8 kDa
Quantità 500 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/μg of Sonic Hedgehog/Shh as determined by LAL method.
Alias gene HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Simbolo del gene SHH
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Research Category Biologically Active Proteins, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Signaling Pathway, Stem Cells, Vision
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Proteine Sonic Hedgehog/Shh
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato