missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh Protein, Animal-Free

Codice prodotto. 30564820
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30564820

Marca: R&D Systems™ BTSHHAFL500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2 mouse embryonic fibroblast cells. Nakamura, T. et al. (1997) Biochem. Biophys. Res. Commun. 237:465. The ED50 for this effect is 0.0500-0.600 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q62226.2
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Phosphate, NaCl and DTT with Trehalose.
ID gene (immissione) 6469
Peso molecolare Observed: 21 kDa, under reducing conditions.,Theoretical: 19.8 kDa
Quantità 500 μg
Sorgente E. coli-derived mouse Sonic Hedgehog/Shh protein Cys25-Gly198 (Cys25Ile-Ile) with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Reconstitute at 500 μg/mL in water.
Proteine Sonic Hedgehog/Shh
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato