Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Chitinase Protein
A cDNA sequence encoding the Chitinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
263.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | Chitinase Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937178
|
enQuireBio™
QP11409-20ug |
20 μg |
263.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15917178
|
enQuireBio™
QP11409-100ug |
100 μg |
545.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15927178
|
enQuireBio™
QP11409-1mg |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Chitinase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Chitinase lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSGSHHHH HHMYYGDWSI WGGQGNFYPK DIPADKLTHL NFAFMDFNSS GELIYCDKDA AIGHPLGNLG VTYGDVNGGI LNAFQVLKSE NPNLKIGVSL GGWSKSGDFS TIAATPSIRA KFVENVMKFI KYTNMDFVDI DWEYPGDYRE PDKTDNINDE GTPNASAGDK ENYILLLQDL KEALNKQGKE LGKVYELSVA LPAGVSKIEK GIDVDKLFNI VDFANIMTYD MAGAWSTTSG HQTALYTNPN APEEYKGLSV DESVKYYISQ GAEREKIVVG AAYYTRGWEQ VSDKGTDPNN PGLFGEAAVV NKDADLSPTP GALNEAPMKN GEGGRAGGVW GYNALDKLKS KYTGLKEYWD DSAKAPYLYN SETGAFFTYD NIRSIQEKAK YVKENNLGGI IGWMASQDAT TNSTKRDELT TATKESLFGK EDLPKYEIKY TENDITCTVT PVKQSWGSGG VLKMSITNNE KLDESGEVLS TVETSAKTVK NMKVYIKTDG IAITGSQYPA GPVTKEGDYY VIDFGKISDG KLMKAGITFT FDLNLDKAIE DTNNIISIEV SQRMYQTSPE FNRQTIWENT NS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |