Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK SBD Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
20µg
Specifica
Specifica
| Nome | DnaK SBD Protein |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Other |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | Untagged |
| Sequenza | MNEDEIQKMV RDAEANAEAD RKFEELVQTR NQGDHLLHST RKQVEEAGDK LPADDKTAIESALTALETAL KGEDKAAIEA KMQELAQVSQ KLMEIAQQQH AQQQTAGADASANNAKDDDVVDAEFEEVKDKK |
| Tampone | The protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10%Glycerol. |
| Vedi altri risultati |