Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Hirudin Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Specifica
Specifica
| Nome | Hirudin Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Attività biologica | The specific activity was found to be >14,000ATU/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Other |
| Specie | P. pastoris |
| Tag proteine | Untagged |
| Tampone | Each mg of protein was lyophilized from a sterile solution containing 20mM PBS pH 7 and 2% mannitol. |
| Vedi altri risultati |