missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other scIC Protein

Codice prodotto. p-7151322
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
2 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15923549

Marca: enQuireBio™ QP134322ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the scIC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nome scIC Protein
Quantità 2 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Tampone Each mg/ml of protein contains 50% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 85.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato