Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SecB Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
25 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
25µg
5µg
Specifica
Specifica
| Nome | SecB Protein |
| Quantità | 25 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Other |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | Untagged |
| Sequenza | MSEQNNTEMT FQIQRIYTKD ISFEAPNAPH VFQKDWQPEV KLDLDTASSQ LADDVYEVVL RVTVTASLGE ETAFLCEVQQ GGIFSIAGIE GTQMAHCLGA YCPNILFPYA RECITSMVSR GTFPQLNLAP VNFDALFMNY LQQQAGEGTE EHQDA |
| Tampone | The SecB protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
| Vedi altri risultati |