Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SecB Protein
A cDNA sequence encoding the SecB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Specifica
Nome SecB Protein
Purezza Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15933599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13448-5UG
5 μg
120.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15923599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13448-25UG
25 μg
181.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15913599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13448-1MG
1 mg
3595.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SecB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSEQNNTEMT FQIQRIYTKD ISFEAPNAPH VFQKDWQPEV KLDLDTASSQ LADDVYEVVL RVTVTASLGE ETAFLCEVQQ GGIFSIAGIE GTQMAHCLGA YCPNILFPYA RECITSMVSR GTFPQLNLAP VNFDALFMNY LQQQAGEGTE EHQDA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The SecB protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol.