Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Parasite HpARI His Protein
Codice prodotto. 18376223
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Codice prodotto. 18376223
Marca: Novus Biologicals™ NBP318165
Recombinant Protein
Binds to human and mouse IL-33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity, ELISA
Formulazione Lyophilized from PBS
Peso molecolare M.W. Theoretical: 40 kDa
Quantità 50 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene H. polygyrus Alarmin Release Inhibitor
Ricostituzione Reconstitute with 50 ul sterile water (After reconstitution: 1mg/ml)
Research Category Immunology
Purity or Quality Grade >90% SDS-PAGE
Proteine HpARI