Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Thrombin Protein
Click to view available options
Quantità:
1000 IU
2000 IU
500 U
Dimensione della confezione:
1000 unità
2000 unità
500 unità
Specifica
Specifica
| Nome | Thrombin Protein |
| Quantità | 500 U |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Attività biologica | One unit is defined as the amount of enzyme needed to cleave 1 mg of fusion protein in 16 hours to 95% completion at 20C in a buffer containing 25mM Tris-HCl, pH 8.4, 150mM NaCl, and 2.5mM CaCl2. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Porcine |
| Specie | Porcine |
| Tag proteine | Untagged |
| Tampone | Lyophilized Powder from 20mM PBS, pH 7.4 containing 0.9% NaCl. |