Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
Codice prodotto. 16008820
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16008820
Marca: enQuireBio™ QP7425ye1mg
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Nome RABV GlycoProtein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene G
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività RABV
Specie Yeast
Tag proteine His
Sequenza KFPIYTIPDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ISAIKVNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYH WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDKSLH SRVFPSGKCS GITISSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGTSCD IFTNSRGKRA SKGGKTCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSDETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVKKR EECLDALESI MATKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEIIP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGH VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLMHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHKQISGV DLGLPSWGKY
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.