Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cathepsin K Protein
Codice prodotto. 15938499
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15938499
Marca: enQuireBio™ QP5892ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_113748.1
ID gene (immissione) 29175
Nome Cathepsin K Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Ctsk
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Rat
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza VPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS AGALEGQLKK KTGKLLALSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTT AFQYVQQNGG IDSEDAYPYV GQDESCMYNA TAKAAKCRGY REIPVGNEKA LKRAVARVGP VSVSIDASLT SFQFYSRGVY YDENCDRDNV NHAVLVVGYG TQKGNKYWII KNSWGESWGN KGYVLLARNK NNACGITNLA SFPKM
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.