Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Rat CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Specifica
Numero di accesso NP_062078.1
ID gene (immissione) 29397
Nome CCL11 / Eotaxin Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10296-ec-5ug
5 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15933408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10296-ec-20ug
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15923408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10296-ec-100ug
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943408
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10296-ec-250ug
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_062078.1
CCL11 / Eotaxin Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
HPGSIPTSCC FTMTSKKIPN TLLKSYKRIT NNRCTLKAIV FKTKLGKEIC ADPKKKWVQD ATKHLDQKLQ TPKP
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
29397
Research Use Only
CCL11
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using purified eosinophils is in a concentration range of 0.1-1.0 ug/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized