Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Codice prodotto. 16055461
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16055461
Marca: enQuireBio™ QP8592ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CXCL13 / BCA-1 / BLC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001017496.1
ID gene (immissione) 498335
Nome CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CXCL13
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Rat
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza LETHYTNLKC RCSKVSSTFI NLILVDWIQV IRPGNGCPKT EIIFWTKAKK AICVNPTARW LPKVLKFVRR SITSTPQAPV SKKRAA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.