missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat FGF18 Protein

Codice prodotto. 18699215 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18699215

Marca: Novus Biologicals™ NBP235296100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

FGF18 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^6 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, 500 mM NaCl.
ID gene (immissione) 8817
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 21 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/μg of FGF18 as determined by LAL method.
Alias gene FGF-18 ZFGF5, fibroblast growth factor 18, zFGF5
Simbolo del gene FGF18
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Research Category Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Proteine FGF18
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato