Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Leptin tA Protein
Codice prodotto. p-7148572
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1mg
50µg
Codice prodotto. 15905098
Marca: enQuireBio™ QP1076310ug
A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifica
Nome Leptin tA Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Leptin Antagonist Triple Mutant Rat Recombinant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Rat
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Tampone The protein was lyophilized from a concentrated (0.85 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3.
Purity or Quality Grade Greater than 99.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.