missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat SCF/c-kit Ligand Protein

Codice prodotto. 18602506 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18602506

Marca: Novus Biologicals™ NBP23528810ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

SCF Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine MC/9-2 mast cells is less than 5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P21581, P21581, P21581
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID gene (immissione) 4254
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 18.5 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/μg of SCF/c-kit Ligand as determined by LAL method.
Alias gene DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, KIT ligand, Kitl, KL-1, Mast cell growth factor, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, steel factor
Simbolo del gene KITLG
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Research Category Biologically Active Proteins, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Proteine SCF/c-kit Ligand
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato